1268839
USP
Etonogestrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6beta-Hydroxy Etonogestrel
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
etonogestrel
Stato
neat
Confezionamento
pkg of 10 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)