1266835
USP
Etravirine System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-((6-Amino-5-bromo-2-((4-cyanophenyl)amino)pyrimidin-4-yl)oxy)-3,5-dimethylbenzonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Confezionamento
pkg of 15 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
InChI
1S/C20H15BrN6O/c1-11-7-14(10-23)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(24)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-22)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H3,24,25,26,27)
PYGWGZALEOIKDF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3