1238262
USP
Eprosartan Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
eprosartan
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
182-185 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)