1231580
USP
Ecamsule solution
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis[7,7-dimethyl-2-oxo-bicyclo[2.2.1]heptane-1-methanesulfonic acid] solution, Terephthalylidene-3,3′-dicamphor-10,10′-disulfonic acid solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ecamsule
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(O)CC21C(C(CC2)\C(=C/c3ccc(cc3)\C=C4\C5C(C(CC5)(C\4=O)C[S](=O)(=O)O)(C)C)\C1=O)(C)C
InChI
1S/C28H34O8S2/c1-25(2)21-9-11-27(25,15-37(31,32)33)23(29)19(21)13-17-5-7-18(8-6-17)14-20-22-10-12-28(24(20)30,26(22,3)4)16-38(34,35)36/h5-8,13-14,21-22H,9-12,15-16H2,1-4H3,(H,31,32,33)(H,34,35,36)/b19-13-,20-14+
HEAHZSUCFKFERC-LRVMPXQBSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)