1225463
USP
Doxazosin Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
doxazosin
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Doxazosin Mesylate
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3