1225226
USP
Dopamine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Methoxytyramine hydrochloride, 3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
dopamine
Confezionamento
pkg of 30 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
213-215 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)