1220561
USP
Dipyridamole Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′,2′′,2′′′-[[4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(1-piperidinyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl]dinitrilo]tetrakisethanol, 2,2′,2′′,2′′′-({4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-8-(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidine-2,6-diyl}bis(azanetriyl))tetraethanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dipyridamole
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H36N8O5/c30-11-4-22-18-16-17(24-20(25-18)28(7-12-31)8-13-32)19(27-5-2-1-3-6-27)26-21(23-16)29(9-14-33)10-15-34/h30-34H,1-15H2,(H,22,24,25)
DFGWFBJKQOLUMD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)