1193447
USP
Iscotrizinol Related Compound I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4-[[6-[[4-[[[4-[(2-Ethylhexyl)oxycarbonyl]phenyl]amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bisbenzoic acid 1,1′-bis(2-ethylhexyl) ester, Bis(2-ethylhexyl) 4,4′-{[6-({4-[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)carbamoyl]phenyl}amino)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis(azanediyl)}dibenzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
iscotrizinol
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)