1186000
USP
Diazoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
diazoxide
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)