1180015
USP
Dextroamphetamine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(±)-1-Phenyl-2-propanol, (±)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dextroamphetamine
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
P. ebollizione
219-221 °C (lit.)
Densità
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
WYTRYIUQUDTGSX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)