1176000
USP
Dexmedetomidine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
((2,3-Dimethylphenyl)(1H-imidazol-4-yl)methanone)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
USP
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[nH]1cncc1C(=O)c2c(c(ccc2)C)C
InChI
1S/C12H12N2O/c1-8-4-3-5-10(9(8)2)12(15)11-6-13-7-14-11/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
RXMJMOMMINVJMY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)