1151924
USP
Cyanidin chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′,4,5,7-Pentahydroxyflavylium chloride, Cyanidol chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cyanidin chloride, anthocyanins
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].Oc1cc(O)c2cc(O)c([o+]c2c1)-c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H10O6.ClH/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
COAWNPJQKJEHPG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- European Elder Berry Dry Extract
- Powdered Bilberry Extract
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)