1150524
USP
Cromolyn Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Diethyl 5,5′-[(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis(oxy)]bis(4-oxo-4H-chromene-2-carboxylate), Diethyl cromoglycate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cromolyn
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C27H24O11/c1-3-33-26(31)22-11-16(29)24-18(7-5-9-20(24)37-22)35-13-15(28)14-36-19-8-6-10-21-25(19)17(30)12-23(38-21)27(32)34-4-2/h5-12,15,28H,3-4,13-14H2,1-2H3
KRBBSLDXYDBFEC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Cromolyn Sodium
- Cromolyn Sodium Inhalation Solution
- Cromolyn Sodium Nasal Solution
- Cromolyn Sodium Ophthalmic Solution
- Cromolyn Sodium Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)