1138507
USP
Clocortolone pivalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
9-Chloro-6α-fluoro-11β,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-pivalate, Clocortolone 21-pivalate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clocortolone
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[C@H]1CC2[C@@](C4(C1=CC(=O)C=C4)C)(C(CC3(C2C[C@H](C3C(=O)COC(=O)C(C)(C)C)C)C)O)Cl
InChI
1S/C27H36ClFO5/c1-14-9-16-17-11-19(29)18-10-15(30)7-8-26(18,6)27(17,28)21(32)12-25(16,5)22(14)20(31)13-34-23(33)24(2,3)4/h7-8,10,14,16-17,19,21-22,32H,9,11-13H2,1-6H3/t14-,16?,17?,19+,21?,22?,25?,26?,27+/m1/s1
SXYZQZLHAIHKKY-OROMMWLNSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Clocortolone Pivalate Cream
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)