1093001
USP
Carbamazepine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5H-Dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
carbamazepine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
191-192 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Descrizione generale
Applicazioni
- Carbamazepine Extended-Release Tablets
- Carbamazepine Oral Suspension
- Carbamazepine Tablets
- Oxcarbazepine
- Oxcarbazepine Oral Suspension
- Oxcarbazepine Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)