1087483
USP
Calycosin 7-O-β-D-glucopyranoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3′,7-Dihydroxy 4′-methoxyisoflavone 7-β-D-glucopyranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
calycosin 7-o-β-d-glucoside
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3[o]cc([c](c3cc2)=O)c4cc(c(cc4)OC)O
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-15-5-2-10(6-14(15)24)13-9-30-16-7-11(3-4-12(16)18(13)25)31-22-21(28)20(27)19(26)17(8-23)32-22/h2-7,9,17,19-24,26-28H,8H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
WACBUPFEGWUGPB-MIUGBVLSSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Astragalus Root Dry Extract
- Astragalus Root
- Astragalus Root Powder
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)