1075600
USP
Bismuth subcarbonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Bismuth(III) carbonate basic, Bismuth subcarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
bismuth subcarbonate
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
6.86 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=[Bi]OC(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/CH2O3.2Bi.2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;;/q;2*+1;;/p-2
MGLUJXPJRXTKJM-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3