1038025
USP
Antazoline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)-2-[benzyl(phenyl)amino]acetamide
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
antazoline
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(Cc2ccccc2)(CC(=O)NCCN)c1ccccc1.OC(=O)C=CC(=O)O
InChI
1S/C17H21N3O.C4H4O4/c18-11-12-19-17(21)14-20(16-9-5-2-6-10-16)13-15-7-3-1-4-8-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-10H,11-14,18H2,(H,19,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
KLWQMCCSTDJOLF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)