1013512
USP
Almotriptan malate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl )-1H-indole malate, PNU 180638
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
almotriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1.OC(CC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Almotriptan Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)