1012768
USP
Etanolo
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Famiglia di API
ethanol
Temp. autoaccensione
683 °F
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
22.00 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)