Documenti fondamentali
Z777203
Proteomix® SAX-NP10 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Proteomix® SAX-NP10 Strong Anion Exchange Column, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L50
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 403NP10-4605
Confezionamento
1 ea of
Parametri
27.5 Mpa max. pressure (4000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Proteomix columns are packed with poly(styrene divinylbenzene) particles that are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WAX) or strong (SAX) anion exchange groups. Use Proteomix anion-exchange columns for the analyis or small scale purification of negatively charged biopolymers, such as glycoprotein isoforms, pegylated proteins and oligonucleotides.
Proteomix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)