Z777182
Proteomix® WCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, stainless steel
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Proteomix® WCX-NP3 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
Nome Commerciale
Proteomix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 402NP3-2103
Confezionamento
1 ea of
Parametri
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3 cm × 2.1 mm
Matrice
spherical PS-DVB
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Categorie correlate
Descrizione generale
Proteomix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)