Z777091
Zenix®-C SEC-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 7.8 mm, hydrophilic polymer phase
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Zenix®-C SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm, L × I.D. 25 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Zenix®
PM
5,000-1,250,000
Produttore/marchio commerciale
Sepax 233300-7825
Confezionamento
1 ea of
Parametri
20 Mpa max. pressure (3000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 7.8 mm
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
hydrophilic polymer phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
300 Å
operating pH range
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Zenix User Manual
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)