Y0002233
Sorafenib impurity H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
sorafenib
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1c(c(ccc1)NC(=O)Nc2ccc(cc2)Oc3cc(ncc3)C(=O)NC)Cl
InChI
1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
JWAKXXCHFJSKRN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)