Y0002196
Deferasirox
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-[3,5-bis(2-Hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
deferasirox
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2(N\C(=C4\C=CC=CC\4=O)\N\C\2=C3\C=CC=CC\3=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,22-23H,(H,27,28)/b19-15-,20-16+
FMSOAWSKCWYLBB-VBGLAJCLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002196 | 4061842580965 |