Y0002178
Clomifene for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(4-[2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy)-N,N-diethylethanamine
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
clomifene
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C26H28ClNO/c1-3-28(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(27)23-13-9-6-10-14-23/h5-18H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-25-
GKIRPKYJQBWNGO-QPLCGJKRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
ovary
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)