Y0002154
Acido (RS)-4-(aminometil)cicloes-1-enecarbossilico
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(RS)-4-(Aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Famiglia di API
tranexamic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)