Y0002064
Atazanavir for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Atazanavir, 1,14-Dimethyl (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimethylethyl)-8-hydroxy-4,11-dioxo-9-(phenylmethyl)-6-[[4-(2-pyridinyl)phenyl]methyl]-2,5,6,10,13-pentaazatetradecanedioate, BMS-232632
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
atazanavir
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N[C@H]([C@H](CN(CC1=CC=C(C2=NC=CC=C2)C=C1)NC([C@@H](NC(OC)=O)C(C)(C)C)=O)O)CC3=CC=CC=C3)=O)OC
InChI
1S/C38H52N6O7/c1-37(2,3)31(41-35(48)50-7)33(46)40-29(22-25-14-10-9-11-15-25)30(45)24-44(43-34(47)32(38(4,5)6)42-36(49)51-8)23-26-17-19-27(20-18-26)28-16-12-13-21-39-28/h9-21,29-32,45H,22-24H2,1-8H3,(H,40,46)(H,41,48)(H,42,49)(H,43,47)/t29-,30-,31+,32+/m0/s1
AXRYRYVKAWYZBR-GASGPIRDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)