Documenti fondamentali
SU860198
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 100 ea, volume 1.5 mL, black polypropylene cap, red PTFE/white silicone septum
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiali
amber glass
black polypropylene cap
red PTFE/white silicone septum
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E.
11.6 mm
diam. × alt. × diam. int.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Spessore setto
1.3 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 8-425
Note legali
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)