SAAR5872060
Starch soluble
univAR™, Vitex
About This Item
Codice UNSPSC:
12352201
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
univAR™
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5872060EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)