Key Documents
SAAR3063054
Hydrochloric acid
37%, univAR
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Beilstein:
1098214
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
product name
Acido cloridrico, univAR
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
3.23 psi ( 21.1 °C)
7.93 psi ( 37.7 °C)
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR3063054LCA)
P. eboll.
>100 °C (lit.)
Densità
1.070 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)