SAAR2436020
Formaldeide
uniLAB™
Sinonimo/i:
Formalina
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
52 mmHg ( 37 °C)
Nome Commerciale
uniLAB™
Temp. autoaccensione
572 °F
Confezionamento
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)