Documenti fondamentali
SAAR191165
Potassium permanganate solution
Sinonimo/i:
Potassium permanganate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
KMnO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352312
Nome del prodotto
Potassium permanganate 0.1N solution,
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR191165LC)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Suitable for heterogeneous oxidations.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)