Key Documents
SAAR1202000
Auramine O
Sinonimo/i:
4,4′-(Imidocarbonyl)bis(N,N-dimethylaniline) monohydrochloride, Basic Yellow 2, Pyoctaninum aureum
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.83
Colour Index:
41000
Beilstein:
4030061
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Confezionamento
pkg of 100 g (SAAR1202000DC)
Punto di fusione
>250 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].CN(C)c1ccc(cc1)C(=N)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N3.ClH/c1-19(2)15-9-5-13(6-10-15)17(18)14-7-11-16(12-8-14)20(3)4;/h5-12,18H,1-4H3;1H
KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
For laboratory use only
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)