SAAR1122040
Ammoniaca
32%, univAR™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
univAR™
Confezionamento
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1122040LC)
Concentrazione
32%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N
InChI
1S/H3N/h1H3
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)