Key Documents
RAD1201
Corpi diffusivi Radiello
blue, configured for sampling light sensitive compounds, pk of 20
Sinonimo/i:
Corpi diffusivi TM=["Radiello"]
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethylene body
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 20
Produttore/marchio commerciale
Radiello Code 120-1
tecniche
passive air sampling: suitable
Spessore × lungezza percorso diffusvo
1.7 mm × 18 mm
Colore
blue
Dimensione pori
25 μm average pore size
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
configured for sampling light sensitive compounds
Descrizione generale
Il radiello è sostanzialmente un campionatore diffusivo a simmetria radiale.
I corpi diffusivi sono progettati per alloggiare le cartucce adsorbenti Radiello durante il campionamento. I corpi diffusivi hanno un′estremità filettata per facilitare l′attacco alla piastra di supporto triangolare Radiello. A differenza della maggior parte delle cartucce adsorbenti, i corpi diffusivi sono riutilizzabili e si possono pulire con un detergente delicato dopo ogni utilizzo. I corpi diffusivi raccolgono la polvere, soprattutto durante il campionamento all′aria aperta, per cui si raccomanda di sostituirli dopo 4-5 cicli di utilizzo.
Misurano 60 mm in altezza e hanno un diametro di 16 mm. Sono disponibili quattro diversi corpi diffusivi, ognuno con un disegno specifico per le sue applicazioni.
Applicazioni
Il campionatore diffusivo radiello può essere utilizzato per il desorbimento termico durante il campionamento passivo, in uno studio comparativo eseguito per valutare le performance relative dei metodi di campionamento attivi e passivi per l′analisi dei composti organici volatili (VOC) nell′aria ambiente. La cartuccia radiello riempita di Carbograph 4 può essere utilizzata anche nel campionamento diffusivo per determinare la concentrazione media ponderata nel tempo dei composti organici volatili (VOC) in ambito di igiene occupazione e monitoraggio dell′aria ambientale. Il campionatore diffusivo radiello può essere adoperato anche per monitorare i VOC cadaverici rilasciati dalle carcasse di maiali in decomposizione in tre biotopi (campi coltivati, area boschiva, area urbana).
Note legali
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Spatial and temporal variability of ammonia and other inorganic aerosol species
Day, D.E., et al.
Atmospheric Environment, 61, 490-498 (2012)
Mayenite based supports for atmospheric NOx sampling
Cucciniello, R., et al.
Atmospheric Environment, 79, 666-671 (2013)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Evaluation of airborne particles at the Alhambra monument in Granada, Spain
Horemans, B., et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 99 (2), 429-438 (2011)
Articoli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Ammonia
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocolli
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Nitrogen and Sulfur Dioxide
The adsorbing cartridge is formed by a micropore polyethylene tube filled with silica gel coated with 4,4’-dipyridylethylene and closed, at one end, by a PTFE cap. Upon exposure, acid-catalysed ozonolysis of 4,4’-dipyridylethylene leads to 4-pyridylaldehyde.
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in your laboratory before the sampling campaign to save time in the field.
Contenuto correlato
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn more about the ready-to-use air sampler. It may be advantageous when you prefer not to assemble all of the components on field. It can be purchased as it is or in separate parts to be assembled by the customer.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.