PHR9153
Articaine EP Impurity C
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1-Methylethyl 4-methyl-3-[[(2RS)-2-(propylamino)-propanoyl]amino]thiophene-2-carboxylate hydrochloride, Articaine impurity C (PhEur), Articaine isopropyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9153-50MG | 4065265325196 |