PHR9116
21-Acetoxy-17-α-hydroxypregna-1,4-diene-3,11,20-trione
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Prednisone impurity E (PhEur), 17-Hydroxy-3,11,20-trioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, Prednisone acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(=O)C2)CC1)C)C(=O)COC(=O)C
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@]3(O)C(COC(C)=O)=O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
MOVRKLZUVNCBIP-RFZYENFJSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)