PHR9077
2-Propylpentanenitrile
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Valproic Acid impurity I (PhEur), 2-Propylvaleronitrile, Dipropylacetonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCC(CCC)C#N
InChI
1S/C8H15N/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
YCBOPMITSGZJDX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
146.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63.5 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)