Documenti fondamentali
PHL89899
Hulupinic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4,5-Dihydroxy-2,2-bis(3-methyl-2-butenyl)- 4-cyclopentene-1,3-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
264.32
Beilstein:
2124574
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C/CC1(C\C=C(\C)C)C(=O)C(O)=C(O)C1=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9(2)5-7-15(8-6-10(3)4)13(18)11(16)12(17)14(15)19/h5-6,16-17H,7-8H2,1-4H3
KKNXLCGOZLVUHL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)