PHL89883
Picein
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethan-1-one, 4′-(β-D-Glucopyranosyloxy)acetophenone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyacetophenone glucoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
GOZCEKPKECLKNO-RKQHYHRCSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)