PHL89557
Aloenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
6-[2-(β-D-Glucopyranosyloxy)-4-hydroxy-6-methylphenyl]-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Aloearbonaside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC1=CC(=O)OC(=C1)c2c(C)cc(O)cc2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C19H22O10/c1-8-3-9(21)4-11(15(8)12-5-10(26-2)6-14(22)27-12)28-19-18(25)17(24)16(23)13(7-20)29-19/h3-6,13,16-21,23-25H,7H2,1-2H3/t13-,16-,17+,18-,19-/m1/s1
KFJNVVJUICKJEQ-LQDZTQBFSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)