PHL89544
Isoliquiritigenin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(E)-1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 4,2′,4′-Trihydroxychalcone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)c2ccc(O)cc2O
InChI
1S/C15H12O4/c16-11-4-1-10(2-5-11)3-8-14(18)13-7-6-12(17)9-15(13)19/h1-9,16-17,19H/b8-3+
DXDRHHKMWQZJHT-FPYGCLRLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)