Documenti fondamentali
PHL86208
Kuwanon H
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Albanin G, Moracenin A
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H44O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
760.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C(CC=C(C)C)=C6O)=O
InChI
1S/C45H44O11/c1-21(2)6-10-27-33(48)15-14-29(41(27)53)42(54)38-31(26-12-8-24(46)18-34(26)49)16-23(5)17-32(38)39-36(51)20-37(52)40-43(55)30(11-7-22(3)4)44(56-45(39)40)28-13-9-25(47)19-35(28)50/h6-9,12-15,17-20,31-32,38,46-53H,10-11,16H2,1-5H3/t31-,32-,38-/m0/s1
DKBPTKFKCCNXNH-QXGWMLRCSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)