PHL85837
3′,4′-Dihydroxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O1c2c(cccc2)C(=O)C=C1c3cc(c(cc3)O)O
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-6-5-9(7-13(11)18)15-8-12(17)10-3-1-2-4-14(10)19-15/h1-8,16,18H
SRNPMQHYWVKBAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)