Key Documents
PHL85772
Sennidin A
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(9R)-9-[(9R)-2-carboxy-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracen-9-yl]-4,5-dihydroxy-10-oxo-9H-anthracene-2-carboxylic acid, Dihydroxydianthrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.46
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C30H18O10/c31-17-5-1-3-13-21(15-7-11(29(37)38)9-19(33)25(15)27(35)23(13)17)22-14-4-2-6-18(32)24(14)28(36)26-16(22)8-12(30(39)40)10-20(26)34/h1-10,21-22,31-34H,(H,37,38)(H,39,40)
JPMRHWLJLNKRTJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)