Documenti fondamentali
PHL85742
Glucoalyssin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Glucoallysin potassium salt, Glucoalyssinin potassium salt, Potassium 5-methylsulfinylpentylglucosinolate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24KNO10S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
489.62
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H25NO10S3/c1-26(19)6-4-2-3-5-9(14-24-27(20,21)22)25-13-12(18)11(17)10(16)8(7-15)23-13/h8,10-13,15-18H,2-7H2,1H3,(H,20,21,22)/b14-9-/t8-,10-,11+,12-,13+,26?/m1/s1
HUCGRJSHMZWRQQ-PWGYDFSISA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)