Documenti fondamentali
PHL85724
Chrysin 7-glucuronide
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5,7-Dihydroxyflavone 7-glucuronide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H18O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1C(=O)O)O)O)O)Oc2cc3c(c(c2)O)C(=O)C=C(O3)c4ccccc4
InChI
IDRSJGHHZXBATQ-ZFORQUDYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)