PHL85690
Phlorin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
Phloroglucinol 1-O-β-D-glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(O)=CC(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)=C1
InChI
1S/C12H16O8/c13-4-8-9(16)10(17)11(18)12(20-8)19-7-2-5(14)1-6(15)3-7/h1-3,8-18H,4H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
WXTPOHDTGNYFSB-RMPHRYRLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)