Key Documents
PHL84752
Procyanidin A4
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(+)-Epicatechin-(4β-8,2β-O-7)-(−)-catechin, Proanthocyanidin A4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H24O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.50
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)